missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30422606
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422606 500 mg
30411222 1 g
30411894 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422606 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT266791500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 763109-71-3
Molekylær formel C8H5NO3S
Molekylvægt (g/mol) 195.19
Synonym 5-(2-Thienyl)-3-isoxazolecarboxylic Acid
IUPAC navn 5-thiophen-2-yl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid
SMIL OC(=O)c1cc(on1)c2cccs2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H5NO3S/c10-8(11)5-4-6(12-9-5)7-2-1-3-13-7/h1-4H,(H,10,11)
Formel vægt 194.999
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.