Få mere at vide
5-Thiomorpholinosulfonyl Isatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Thiomorpholinosulfonyl Isatin |
| CAS | 1144853-48-4 |
| Molekylær formel | C12H12N2O4S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Thiomorpholinosulfonyl-1H-indole-2,3-dione, 5-(4-Thiomorpholinylsulfonyl)-1H-indole-2,3-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O4S2/c15-11-9-7-8(1-2-10(9)13-12(11)16)20(17,18)14-3-5-19-6-4-14/h1-2,7H,3-6H2,(H,13,15,16) |
| SMIL | O=C1Nc2ccc(cc2C1=O)S(=O)(=O)N3CCSCC3 |
| IUPAC navn | 5-thiomorpholin-4-ylsulfonyl-1H-indole-2,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.36 |
| Formel vægt | 312.0238 |