Få mere at vide
5-(thien-2-yl)thiophen-2-carbonitril, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10377634
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10377634 5 g 5g
10447052 250 mg 250mg
10203472 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10377634 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW02204DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 16278-99-2
Molekylær formel C9H5NS2
Molekylvægt (g/mol) 191.266
InChI nøgle ANARYBGZNUMARH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-thien-2-yl thiophene-2-carbonitrile, 2,2'-bithiophene-5-carbonitrile, 5-thiophen-2-yl thiophene-2-carbonitrile, maybridge3_006613, 5-cyano-2,2'-bithiophene, 5-2-thienyl thiophene-2-carbonitrile
PubChem CID 2739839
IUPAC navn 5-thiophen-2-ylthiophen-2-carbonitril
SMIL C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Thien-2-yl)thiophene-2-carbonitrile
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 191.28
Procent renhed 97%