Få mere at vide
5-Thien-2-yl-1h-pyrazol-3-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10472653
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
250 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10472653 1 g 1g
10002074 5 g 5g
10127622 250 g 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10472653 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43501DA
Kemiske identifikatorer
CAS 182415-24-3
Molekylær formel C8H6N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 194.208
MDL nummer MFCD05170066
InChI nøgle DUDBNCNNJMOLCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl, 5-2-thienyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid
PubChem CID 818268
IUPAC navn 5-thiophen-2-yl-lH-pyrazol-3-carboxylsyre
SMIL C1=CSC(=C1)C2=CC(=NN2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 194.21
Procent renhed 97%