Få mere at vide
5-Thiazolemethanol, TRC
Artikelnummer. 30451478
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30451478 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30451478 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT344200500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Thiazolemethanol
CAS 38585-74-9
Molekylær formel C4 H5 N O S
Mængde 500 mg
Synonym 5-Thiazolemethanol, (1,3-Thiazol-5-yl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-1,3-thiazole, 5-(Hydroxymethyl)thiazole, Thiazol-5-ylmethanol
InChI formel InChI=1S/C4H5NOS/c6-2-4-1-5-3-7-4/h1,3,6H,2H2
SMIL OCc1cncs1
IUPAC navn 1,3-thiazol-5-ylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 115.15
Formel vægt 115.0092