Få mere at vide
5-Thiazolcarboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 15214368 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15214368 1 g 1g
15224368 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15214368 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454540010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 14527-41-4 | C4H3NO2S | 129,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14527-41-4
Molekylær formel C4H3NO2S
Molekylvægt (g/mol) 129.13
MDL nummer MFCD03428539
InChI nøgle YZVFSQQHQPPKNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, thiazole-5-carboxylicacid, pubchem14533, acmc-209cuh, 5-thiazole carboxylic acid, thiazole 5-carboxylic acid, ksc177g9t
PubChem CID 84494
IUPAC navn 1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Thiazolecarboxylic acid
Smeltepunkt 208.0°C to 210.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 129.14
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Thiazolecarboxylic acid, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.