Få mere at vide
5-Thianonan, TRC
Artikelnummer. 30423441
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30423441 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30423441 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO23553350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dibutylsulfide
CAS 544-40-1
Molekylær formel C8 H18 S
Mængde 50 mg
Synonym Butyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[butane], 5-Thianonane, Butyl monosulfide, Butylthiobutane, Di-n-butyl sulfide, Di-n-butyl thioether, Dibutyl sulfide, Dibutyl thioether, NSC 8460, Thiononane-5, n-Butyl sulfide, n-Dibutyl sulfide
InChI formel InChI=1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
SMIL CCCCSCCCC
IUPAC navn 1-butylsulfanylbutan
Molekylvægt (g/mol) 146.29
Formel vægt 146.1129