Få mere at vide
5-(tert-butylsulfonyl)-2-(2-pyridyl)pyrimidin-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10582652
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10582652 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10582652 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM02695EA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(tert-Butylsulfonyl)-2-(2-pyridyl)pyrimidin-4-amine
CAS 175202-19-4
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C13H16N4O2S
MDL nummer MFCD00084869
Mængde 10 g
Synonym 5-tert-butylsulfonyl-2-2-pyridyl pyrimidin-4-amine, 5-2-methylpropane-2-sulfonyl-2-pyridin-2-yl pyrimidin-4-amine, 4-pyrimidinamine,5-1,1-dimethylethyl sulfonyl-2-2-pyridinyl, maybridge1_004567, 5-tert-butylsulfonyl-2-pyridin-2-yl pyrimidin-4-amine
InChI nøgle AFJQTXMEFXBCIN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)S(=O)(=O)C1=CN=C(N=C1N)C2=CC=CC=N2
IUPAC navn 5-tert-butylsulfonyl-2-pyridin-2-ylpyrimidin-4-amin
Molekylvægt (g/mol) 292.357
PubChem CID 2778673
Formel vægt 292.36
Procent renhed 97%