Få mere at vide
5’-(tert-Butyldimethylsilyloxy)methyl 5’-Desmethyl Meloxicam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5'-(tert-Butyldimethylsilyloxy)methyl 5'-Desmethyl Meloxicam |
| CAS | 1076199-65-9 |
| Molekylær formel | C20 H27 N3 O5 S2 Si |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-(Tert-Butyldimethylsilyloxy)Methyl 5-Desmethyl Meloxicam |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27N3O5S2Si/c1-20(2,3)31(5,6)28-12-13-11-21-19(29-13)22-18(25)16-17(24)14-9-7-8-10-15(14)30(26,27)23(16)4/h7-11,24H,12H2,1-6H3,(H,21,22,25) |
| SMIL | CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)s3 |
| IUPAC navn | N-[5-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]-1,3-thiazol-2-yl]-4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 481.66 |
| Formel vægt | 481.1161 |