Få mere at vide
5-(tert-butyl)-3-(chlormethyl)-1,2,4-oxadiazol, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602653
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10602653 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10099521 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10173184 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10602653 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW00330CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175205-41-1
Molekylær formel C7H11ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 174.628
InChI nøgle AIVSLDAXUIRICJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2796738
IUPAC navn 5-tert-butyl-3-(chlormethyl)-1,2,4-oxadiazol
SMIL CC(C)(C)C1=NC(=NO1)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(tert-Butyl)-3-(chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 5-tert-butyl-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl, 3-chloromethyl-5-t-butyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-tert-butyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl
Formel vægt 174.63
Procent renhed 95%