Få mere at vide
5-tert-butyl-2-methyl-3-furosyre, 97 %
Artikelnummer. 11459526
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459526 0.5 g 0.5g
11449526 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19258.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 38422-62-7 | C10H14O3 | 182,219 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38422-62-7
Molekylær formel C10H14O3
Molekylvægt (g/mol) 182.219
MDL nummer MFCD00221068
InChI nøgle NWWAPYOVUAEIJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-tert-butyl-2-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-tert-butyl-2-methyl-3-furoic acid, maybridge3_006912, acmc-20am1c, 5-tert-butyl-3-carboxy-2-methylfuran, 5-? 1,?1-?dimethylethyl ?-?2-?methyl-3-?furancarboxylic acid
PubChem CID 2742176
IUPAC navn 5-tert-butyl-2-methylfuran-3-carboxylsyre
SMIL CC1=C(C=C(O1)C(C)(C)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Smeltepunkt 90 °C til 94 °C
Mængde 0.5 g
Formel vægt 182.22
Procent renhed 97%