Få mere at vide
Invitrogen™ 5-TAMRA, SE (5-carboxytetramethylrhodamin, succinimidylester), enkelt isomer
Artikelnummer. 11534247
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11534247
Brand: Invitrogen™ C2211
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5-TAMRA, SE (5-carboxytetramethylrhodamin, succinimidylester), enkelt isomer
Den amin-reaktive 5-TAMRA, SE og dens konjugater giver lys, pH-ufølsom orange-rød fluorescens (omtrentlig excitations-/emissionsmaksima∼ 546/579) med god fotostabilitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Produkttype 5-TAMRA SE
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Kemisk reaktivitet Amin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester
Etiket eller farvestof TAMRA™ Isomerer, TMR (Tetramethylrhodamin)
Etikettype Klassiske farvestoffer
Emission 579
Excitation 546