Få mere at vide
MedChemExpress 5-TAMRA
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 430.45 g/mol |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 63 mg/mL (146.36 mM) |
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 91809-66-4 |