Få mere at vide
5-(t-Boc-amino)-1-pentanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(t-Boc-amino)-1-pentanol |
| CAS | 75178-90-4 |
| Molekylær formel | C10 H21 N O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8-12/h12H,4-8H2,1-3H3,(H,11,13) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCO |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(5-hydroxypentyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.28 |
| Formel vægt | 203.1521 |