Få mere at vide
5-sulfosalicylsyre dihydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17933996
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17933996 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17933996 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0051.090025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-sulfosalicylsyre dihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
CAS 5965-83-3
Analyt- eller komponentnavne 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 O6 S . 2 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
InChI formel InChI=1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
SMIL O.O.OC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxy-5-sulfobenzoesyre; dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 254.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 254,0096 g/mol