Få mere at vide
5-sulfosalicylsyre dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30134095
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134095 50 g
30133493 100 g
17954015 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134095 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS69944850G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5965-83-3
Molekylær formel C7 H6 O6 S . 2 H2 O
Molekylvægt (g/mol) 254.21
Synonym 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate, Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, hydrate (1:2), Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate (9CI), Salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate (8CI), 5-Sulfosalicylic acid dihydrate, 2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 3-Carboxy-4-hydroxybenzenesulfonic acid dihydrate, 5-(Hydroxysulfonyl)salicylic acid dihydrate, Salicylsulfonic acid dihydrate, Sulfosalicylic acid dihydrate, Sulphosalicylic acid dihydrate
IUPAC navn 2-hydroxy-5-sulfobenzoesyre; dihydrat
SMIL O.O.OC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
Formel vægt 254.0096