Learn More
5-Sulfooxymethylfurfural Sodium Salt, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Sulfooxymethylfurfural Sodium Salt |
| CAS | 1330171-28-2 |
| Molekylær formel | C6H5NaO6S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5-[(Sulfooxy)methyl]-2-furancarboxaldehyde Sodium Salt, SMF |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O6S.Na/c7-3-5-1-2-6(12-5)4-11-13(8,9)10;/h1-3H,4H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMIL | C1=C(OC(=C1)C=O)COS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
| IUPAC navn | sodium;(5-formylfuran-2-yl)methyl sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.16 |
| Formel vægt | 227.9705 |