Få mere at vide
5'-Sulfamoyladenosine, TRC
Artikelnummer. 30411336
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411336 10 mg
30419974 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30411336 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS78900010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25030-31-3
Molekylær formel C10H14N6O6S
Molekylvægt (g/mol) 346.32
Synonym 5'-Ester with Adenosine Sulfamic Acid, 5'-O-Sulfamoyladenosine, NSC 133114
IUPAC navn ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methylsulfamat
SMIL NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](COS(N)(=O)=O)O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-Sulfamoyladenosine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N6O6S/c11-8-5-9(14-2-13-8)16(3-15-5)10-7(18)6(17)4(22-10)1-21-23(12,19)20/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,11,13,14)(H2,12,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Formel vægt 346.07
Procent renhed >95%