Få mere at vide
5-(S-Methyl) Albendazol, TRC
Artikelnummer. 18082330
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18082330 10 mg
18023340 50 mg
18083740 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18082330 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM27195010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80983-45-5
Molekylær formel C10 H11 N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 237.28
Synonym Carbamic acid, [5-(methylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl [5-(methylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl [5-Methylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Ph Eur Albendazole Impurity F, SKF-73513
IUPAC navn methyl N-(5-methylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamat
SMIL COC(=O)Nc1nc2cc(SC)ccc2[nH]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(S-Methyl) Albendazole
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O2S/c1-15-10(14)13-9-11-7-4-3-6(16-2)5-8(7)12-9/h3-5H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
Formel vægt 237.0572