Få mere at vide
5'-S-(3-Aminophenyl)-5'-thioadenosine, TRC
Artikelnummer. 30316860
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30316860 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30316860 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA577286100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-S-(3-Aminophenyl)-5'-thioadenosine
CAS 86072-47-1
Molekylær formel C16H18N6O3S
Mængde 100 mg
Synonym (2R,3R,4S,5S)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(((3-aminophenyl)thio)methyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, (2S,3S,4R,5R)-2-[(3-aminophenyl)sulfanylmethyl]-5-(6-aminopurin-9-yl)oxolane-3,4-diol
InChI formel InChI=1S/C16H18N6O3S/c17-8-2-1-3-9(4-8)26-5-10-12(23)13(24)16(25-10)22-7-21-11-14(18)19-6-20-15(11)22/h1-4,6-7,10,12-13,16,23-24H,5,17H2,(H2,18,19,20)/t10-,12-,13-,16-/m1/s1
SMIL Nc1cccc(SC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)n3cnc4c(N)ncnc34)c1
IUPAC navn (2S,3S,4R,5R)-2-[(3-aminophenyl)sulfanylmethyl]-5-(6-aminopurin-9-yl)oxolane-3,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 374.42
Formel vægt 374.1161