Få mere at vide
5-R-Rivaroxaban, MedChemExpress
Beskrivelse
5-R-Rivaroxaban is (R)-enantiomer of Rivaroxaban. Rivaroxaban (BAY 59-7939) is a highly potent and selective, direct Factor Xa (FXa) inhibitor, achieving a strong gain in anti-FXa potency (IC50 0.7 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-R-Rivaroxaban |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 865479-71-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H18ClN3O5S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (76.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O[C@@H]1CNC(C2=CC=C(Cl)S2)=O)N(C1)C(C=C3)=CC=C3N4C(COCC4)=O |
| Vis mere |