Få mere at vide
5[(R)-(2-Aminopropyl)]-2-methoxybenzenesulfonamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5[(R)-(2-Aminopropyl)]-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride |
| CAS | 112101-75-4 |
| Molekylær formel | C10 H16 N2 O3 S . Cl H |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 5-[(2R)-2-aminopropyl]-2-methoxy-, hydrochloride (1:1), Benzenesulfonamide, 5-(2-aminopropyl)-2-methoxy-, monohydrochloride, (R)-, Benzenesulfonamide, 5-[(2R)-2-aminopropyl]-2-methoxy-, monohydrochloride (9CI), (R)-(-)-5-(2-Aminopropyl)-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride, 5-[(2R)-2-Aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride, (R)-5-(2-Aminopropyl)-2-methoxybenzenesulfonamide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O3S.ClH/c1-7(11)5-8-3-4-9(15-2)10(6-8)16(12,13)14;/h3-4,6-7H,5,11H2,1-2H3,(H2,12,13,14);1H/t7-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.COc1ccc(C[C@@H](C)N)cc1S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 5-[(2R)-2-aminopropyl]-2-methoxybenzenesulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.77 |
| Formel vægt | 280.0648 |