Få mere at vide
5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11386775
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11386775 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10516704 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386775 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC52901CB
Kemiske identifikatorer
CAS 950603-19-7
Molekylær formel C10H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 192.22
MDL nummer MFCD09879903
InChI nøgle ACLFTMQROMOTLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrrolidin-1-yl picolinic acid, 5-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, pubchem19497, 5-pyrrolidinylpyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid,5-1-pyrrolidinyl, 5-pyrrolidin-1-yl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 24229530
SMIL OC(=O)C1=NC=C(C=C1)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carboxylic acid
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn 5-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-carboxylsyre
Formel vægt 192.22
Procent renhed 95%