Få mere at vide
5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10336424
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10336424 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10133174 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10336424 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC52916DA
Kemiske identifikatorer
CAS 160017-09-4
Molekylær formel C10H11N3
Molekylvægt (g/mol) 173.22
MDL nummer MFCD09702372
InChI nøgle WBEGYGZFOINKIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carbonitrile, 5-pyrrolidinylpyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,5-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 10261572
SMIL N#CC1=NC=C(C=C1)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 5-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-carbonitril
Formel vægt 173.22
Procent renhed 97%