Få mere at vide
(5-Pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10766905
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10766905 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10295594 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10766905 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC52909DA
Kemiske identifikatorer
CAS 930110-98-8
Molekylær formel C10H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 178.24
MDL nummer MFCD09702371
InChI nøgle GLWULQJNDPJFDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl methanol, 5-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl methanol, 5-pyrrolidin-1-yl pyridin-2-yl methanol, 5-pyrrolidinyl-2-pyridyl methan-1-ol, 5-pyrrolidine-1yl-pyrid-2-yl methanol, 2-pyridinemethanol,5-1-pyrrolidinyl, 1-6-hydroxymethyl pyridin-3-yl pyrrolidine, 2-hydroxymethyl-5-pyrrolidin-1-yl pyridine
PubChem CID 24229532
SMIL OCC1=NC=C(C=C1)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl)methanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn [5-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-yl]methanol
Formel vægt 178.23
Procent renhed 95%