Få mere at vide
5-Pyrimidylboronsyre, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Pyrimidylboronic Acid |
| CAS | 109299-78-7 |
| Molekylær formel | C4H5BN2O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | B-5-Pyrimidinylboronic Acid, (Pyrimidin-5-yl)boronic Acid, 5-Pyrimidinylboronic Acid, Dihydroxy(5-pyrimidinyl)borane, Pyrimidine-5-boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5BN2O2/c8-5(9)4-1-6-3-7-2-4/h1-3,8-9H |
| SMIL | OB(O)c1cncnc1 |
| IUPAC navn | Pyrimidin-5-ylboronsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.91 |
| Formel vægt | 124.0444 |