Få mere at vide
5-Pyrimidinylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Pyrimidinylboronic acid |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| IUPAC navn | (pyrimidin-5-yl)boronsyre |
| Formel vægt | 123.91 |
| Procent renhed | 97% |