Få mere at vide
5-Pyrimidinylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10284062
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10284062 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10147712 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10624765 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10284062 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC07412DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 109299-78-7
Molekylær formel C4H5BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 123.91
MDL nummer MFCD03002366
InChI nøgle HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid
PubChem CID 2795193
SMIL OB(O)C1=CN=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Pyrimidinylboronic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn pyrimidin-5-ylboronsyre
Formel vægt 123.91
Procent renhed 97%