Få mere at vide
5-Pyrimidinylboronsyre, 97%, kan indeholde varierende mængder af anhydrid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15224894 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15224894 100 g Glasflaske 100g
15204894 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15224894 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451701000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 109299-78-7 | C4H5BN2O2 | 123.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109299-78-7
Molekylær formel C4H5BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 123.91
MDL nummer MFCD03002366
InChI nøgle HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid
PubChem CID 2795193
IUPAC navn pyrimidin-5-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CN=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Pyrimidinylboronic acid
Smeltepunkt >300,0 °C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Formel vægt 123.91
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Pyrimidinylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /