Få mere at vide
5-Pyrimidinylboronsyre, 97%, kan indeholde varierende mængder af anhydrid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15204894 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15204894 25 g Glasflaske 25g
15224894 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15204894 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451700250
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109299-78-7
Molekylær formel C4H5BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 123.91
MDL nummer MFCD03002366
InChI nøgle HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid
PubChem CID 2795193
IUPAC navn pyrimidin-5-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CN=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Pyrimidinylboronic acid
Smeltepunkt >300,0 °C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 123.91
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Pyrimidinylboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /