Få mere at vide
5-Pyrimidincarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10759195
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10759195 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10730064 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10749195 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10759195 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC07401EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 4595-61-3
Molekylær formel C5H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 124.10
MDL nummer MFCD00856162
InChI nøgle IIVUJUOJERNGQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxypyrimidine, pyrimidine-5-carboxilic acid, 5-pyrimidine carboxylic acid, pyrimidine-5-carboxylate acid, pyrimidine-5-carboxylicacid, pubchem2056, acmc-209k5a, 5-pyrimidyl carboxylic acid, pyrimidin-5-carboxylic acid
PubChem CID 78346
IUPAC navn pyrimidin-5-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CN=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Pyrimidinecarboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 124.1
Procent renhed 97%