missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Pyridin-4-yl-1H-indazole, TRC

Artikelnummer. 30425924
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425924 50 mg
30413467 5 mg
30419512 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425924 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99759850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 885272-55-9
Molekylær formel C12H9N3
Molekylvægt (g/mol) 195.22
IUPAC navn 5-pyridin-4-yl-2H-indazole
SMIL c1cc(ccn1)c2ccc3n[nH]cc3c2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Pyridin-4-yl-1H-indazole
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9N3/c1-2-12-11(8-14-15-12)7-10(1)9-3-5-13-6-4-9/h1-8H,(H,14,15)
Formel vægt 195.0796
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.