missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Pyridin-4-yl-1H-indazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Pyridin-4-yl-1H-indazole |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3/c1-2-12-11(8-14-15-12)7-10(1)9-3-5-13-6-4-9/h1-8H,(H,14,15) |
| Formel vægt | 195.0796 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?