missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Pyridin-3-ylfuran-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Pyridin-3-ylfuran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 56632-46-3 |
| Molekylær formel | C10 H7 N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-(3-Pyridinyl)-2-furancarboxylic Acid, 5-(3-Pyridyl)-2-furoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO3/c12-10(13)9-4-3-8(14-9)7-2-1-5-11-6-7/h1-6H,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1oc(cc1)c2cccnc2 |
| IUPAC navn | 5-pyridin-3-ylfuran-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.167 |
| Formel vægt | 189.043 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?