Få mere at vide
5-Pyridin-2-ylthiophen-2-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10522672
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10522672 250 mg 250mg
10552832 1 g 1g
10069823 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10522672 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC02204CB
Kemiske identifikatorer
CAS 132706-12-8
Molekylær formel C10H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 189.232
InChI nøgle VAGVVFZWHTULBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-2-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarboxaldehyde, pubchem16361, acmc-1c1gm, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde #, thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-pyridyl
PubChem CID 605127
IUPAC navn 5-pyridin-2-ylthiophen-2-carbaldehyd
SMIL C1=CC=NC(=C1)C2=CC=C(S2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Pyridin-2-ylthiophene-2-carbaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 189.24
Procent renhed 97%