Få mere at vide
5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazol-3-carboxylsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10351130
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Unit Size:
1g
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10351130 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Product Code. 10351130 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. MAY00080DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS 374064-02-5
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H7N3O2
MDL nummer MFCD05170030,MFCD06245341
Mængde 1 g
Synonym 5-pyridin-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-pyridin-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-pyridin-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 3-2-pyridinyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-2-pyridinyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-2-pyridyl pyrazole-5-carboxylic acid
InChI nøgle SJBWHTBPIJXUFP-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC(=NN1)C1=CC=CC=N1
IUPAC navn 3-pyridin-2-yl-lH-pyrazol-5-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 189.17
PubChem CID 665156
Formel vægt 189.17
Procent renhed 95%