missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[5-(Pyridin-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]methanamine Trihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [5-(Pyridin-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]methanamine Trihydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4.3ClH/c10-5-9-12-6-8(13-9)7-3-1-2-4-11-7;;;/h1-4,6H,5,10H2,(H,12,13);3*1H |
| Formel vægt | 282.03 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?