missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[5-(Pyridin-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]methanamine Trihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30420651
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420651 10 mg
30423059 100 mg
30425896 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420651 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99476010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2060007-34-1
Molekylær formel C9H10N4 • 3HCl
Molekylvægt (g/mol) 283.59
IUPAC navn (5-(pyridin-2-yl)-1H-imidazol-2-yl)methanamine trihydrochloride
SMIL NCC(N1)=NC=C1C2=CC=CC=N2.Cl.Cl.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [5-(Pyridin-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]methanamine Trihydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10N4.3ClH/c10-5-9-12-6-8(13-9)7-3-1-2-4-11-7;;;/h1-4,6H,5,10H2,(H,12,13);3*1H
Formel vægt 282.03
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.