Få mere at vide
5-Pyrid-4-ylthiophen-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662515
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10662515 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10612855 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10662515 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67001CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 216867-32-2
Molekylær formel C10H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 205.23
MDL nummer MFCD07376007
InChI nøgle OJOWGMLSJKRJNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyridin-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 4-2-carboxythien-5-yl pyridine, 5-pyrid-4-ylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-4-pyridinyl, 5-4-pyridyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-4-pyridyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-4-pyridinyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-pyridin-4-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-4-pyridinyl
PubChem CID 21928576
IUPAC navn 5-pyridin-4-ylthiophen-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=C(S1)C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Pyrid-4-ylthiophene-2-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.24
Procent renhed 97%