Få mere at vide
5-Pyrid-4-ylthiophen-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10505934
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10505934 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10450554 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10505934 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67004CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 129770-69-0
Molekylær formel C10H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 189.232
MDL nummer MFCD06802777
InChI nøgle SZPFXOQATCPCET-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11052422
IUPAC navn 5-pyridin-4-ylthiophen-2-carbaldehyd
SMIL C1=CN=CC=C1C2=CC=C(S2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 5-pyridin-4-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-pyridinyl, acmc-20mtde, 4-5-formylthien-2-yl pyridine, 2-formyl-5-pyridin-4-yl thiophene, 5-4-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-pyridinyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-4-pyridinyl
Formel vægt 189.24
Procent renhed 97%