Få mere at vide
(5-pyrid-4-ylthien-2-yl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10152834
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10152834 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10081714 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10152834 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67009DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 138194-04-4
Molekylær formel C10H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 191.248
MDL nummer MFCD09879963
InChI nøgle GDGUQNXUEMPEKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrid-4-ylthien-2-yl methanol, 5-pyridin-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-4-pyridyl-2-thienyl methan-1-ol, 5-pyridin-4-ylthiophen-2-yl methanol
PubChem CID 15708918
IUPAC navn (5-pyridin-4-ylthiophen-2-yl)methanol
SMIL C1=CN=CC=C1C2=CC=C(S2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Pyrid-4-ylthien-2-yl)methanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 191.25
Procent renhed 95%