Få mere at vide
5-Pyrid-3-ylthiophen-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10728455
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10728455 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10215474 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10728455 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66801CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 278803-20-6
Molekylær formel C10H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 205.231
MDL nummer MFCD06496471
InChI nøgle HENDYXUZFUWIMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-3-pyridinyl, 5-3-pyridyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-3-pyridinyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-3-pyridinyl
PubChem CID 4739100
IUPAC navn 5-pyridin-3-ylthiophen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.24
Procent renhed 97%