Få mere at vide
5-Pyrid-3-ylthiophen-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10215474
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10215474
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC66801DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 278803-20-6
Molekylær formel C10H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 205.231
MDL nummer MFCD06496471
InChI nøgle HENDYXUZFUWIMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-3-pyridinyl, 5-3-pyridyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-3-pyridinyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-3-pyridinyl
PubChem CID 4739100
IUPAC navn 5-pyridin-3-ylthiophen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 205.24
Procent renhed 97%