Få mere at vide
(5-Pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10577864
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10577864 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10235714 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10577864 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66813CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 837376-47-3
Molekylær formel C10H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 190.264
MDL nummer MFCD09879956
InChI nøgle JHLIGYPHPBLDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrid-3-ylthien-2-yl methylamine, 5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methanamine, 1-5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methanamine, 5-pyridin-3-ylthiophen-2-yl methanamine, nicotine 3-heteroaromatic analogue 1a, 5-3-pyridyl-2-thienyl methylamine, 5-3-pyridyl-2-thienyl methanamine, compound 38a pmid: 15634016, 2-thiophenemethanamine,5-3-pyridinyl, 2-thiophenemethanamine, 5-3-pyridinyl
PubChem CID 11206290
IUPAC navn (5-pyridin-3-ylthiophen-2-yl)methanamin
SMIL C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(S2)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 190.27
Procent renhed 95%