Få mere at vide
5-(Propylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-amine, Mikromol™
Beskrivelse
5-(Propylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-amine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Propylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-amine |
| CAS | 80983-36-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-(Propylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-amine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H13 N3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-(Propylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole Imp. A (EP), Ph Eur Albendazole Impurity A, SKF-78155, Albendazole Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3S/c1-2-5-14-7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13) |
| SMIL | CCCSc1ccc2[nH]c(N)nc2c1 |
| IUPAC navn | 5-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-amine |
| Vis mere |