Få mere at vide
5-(Propan-2-yl)pyrazin-2-amine, TRC
Artikelnummer. 30411520
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30411520 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30411520 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP18931050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Propan-2-yl)pyrazin-2-amine
CAS 114176-64-6
Molekylær formel C7 H11 N3
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H11N3/c1-5(2)6-3-10-7(8)4-9-6/h3-5H,1-2H3,(H2,8,10)
SMIL CC(C)c1cnc(N)cn1
IUPAC navn 5-propan-2-ylpyrazin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 137.182
Formel vægt 137.095