Få mere at vide
5-(Propan-2-yl)pyrazin-2-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Propan-2-yl)pyrazin-2-amine |
| CAS | 114176-64-6 |
| Molekylær formel | C7 H11 N3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3/c1-5(2)6-3-10-7(8)4-9-6/h3-5H,1-2H3,(H2,8,10) |
| SMIL | CC(C)c1cnc(N)cn1 |
| IUPAC navn | 5-propan-2-ylpyrazin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.182 |
| Formel vægt | 137.095 |