Få mere at vide
Fisherbrand™ 5-pladsers slide-mailer
Artikelnummer. 11719885 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Neutral
Dimensioner (L x B x H):
1,7 x 0,9 x 3,5 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
11719885 Neutral 1,7 x 0,9 x 3,5 tommer Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 11719885
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sikker og sikker transport af standard mikroskopglaser
  • Polypropylenbeholderen rummer fem standarddiaser (76 x 26 mm og 3 x 1 tomme).
  • Indervæggen har rillede kanaler, der holder slides adskilt og gør fjernelsen lettere.
  • Låget lukkes sikkert for at holde objektglassene sikre.
Tekniske data
Type Slide Mailer
Slidekapacitet 5
Lukketype Snap-top
Farve Neutral
Dimensioner (L x B x H) 1,7 x 0,9 x 3,5 tommer
Til brug med (udstyr) Standard slides
Materiale Polypropylen
Mængde 25 Pk.