Få mere at vide
5-Piperidinothiophen-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10778435
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10778435 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10547084 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10778435 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC72604CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 24372-48-3
Molekylær formel C10H13NOS
Molekylvægt (g/mol) 195.28
MDL nummer MFCD05263177
InChI nøgle SFDXRMCPPLZJBG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2113341
SMIL O=CC1=CC=C(S1)N1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Piperidinothiophene-2-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 5-piperidin-1-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-thiophene-2-carbaldehyde, 5-piperidino-2-thiophenecarbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-thiophene-2-carboxaldehyde, 5-piperidylthiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-1-piperidinyl, piperidinothiophenecarbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-2-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-1-piperidinyl
IUPAC navn 5-piperidin-1-ylthiophen-2-carbaldehyd
Formel vægt 195.28
Procent renhed 97%