Få mere at vide
5-piperidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10586050
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10586050 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10586050 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00307DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-piperidin-1-yl-1, 3, 4-thiadiazol-2-amine
CAS 71125-46-7
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H12N4S
Mængde 1 g
Synonym 5-piperidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, tos-bb-1081, 2-amino-5-piperidino-1,3,4-thiadiazole, 5-piperidyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 2-amino-5-piperid-1-yl-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-1-piperidinyl
InChI nøgle ULKCIZIQEBWQFJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCN(CC1)C2=NN=C(S2)N
IUPAC navn 5-piperidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 184.261
PubChem CID 1500010
Formel vægt 184.26
Procent renhed 97%